CGD1
Cell Growth Determination Kit, MTT based
Synonyme(s) :
Mitochondrial activity assay
About This Item
Produits recommandés
Conditionnement
pkg of 1 kit
Technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
protein quantification: suitable
Amax
570 nm
Application(s)
cell analysis
detection
Méthode de détection
colorimetric
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
- to measure the cell viability of preosteoblastic cells
- in MTT (3-(4, 5-dimethylthiazolyl-2)-2, 5-diphenyltetrazolium bromide) assay of normal human prostatic stromal and epithelial cell lines
- to determine the cell viability of primary cervical epithelial cells
Conditionnement
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Point d'éclair (°F)
53.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
12 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Articles
Quality control guidelines to maintain high quality authenticated and contamination-free cell cultures. Free ECACC handbook download.