Principaux documents
TMO331830
Nunc® latch rack
for 1.8 mL external thread universal tubes, plastic, 48 positions, case of 10 ea
Synonyme(s) :
Nunc® barcoded latch rack, tube rack
10 EACH
203,00 €
203,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10 EACH
203,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122804
Nomenclature NACRES :
NB.12
203,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
plastic
Conditionnement
case of 10 ea
Fabricant/nom de marque
Nunc 331830
Description générale
Store tubes for automated picking/placing, liquid handling and other high throughput applications using the Thermo Scientific Nunc Universal Latch Rack for Cryogenic Tubes.
Informations légales
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries