T8910
β-(2-Thienyl)-D-alanine
About This Item
Produits recommandés
Technique(s)
ligand binding assay: suitable
Chaîne SMILES
N[C@H](Cc1cccs1)C(O)=O
InChI
1S/C7H9NO2S/c8-6(7(9)10)4-5-2-1-3-11-5/h1-3,6H,4,8H2,(H,9,10)/t6-/m1/s1
Clé InChI
WTOFYLAWDLQMBZ-ZCFIWIBFSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3