Principaux documents
481915
Millipore
NAD+, Lithium Salt
A major electron acceptor molecule in biological oxidations. Spectra (pH 7.0): 250/260 nm: 0.76-0.86; 280/260 nm: 0.18-0.28.
Synonyme(s) :
NAD+, Lithium Salt, β-Nicotinamide-adenine Dinucleotide, Li
1 G
131,00 €
131,00 €
Date d'expédition estimée le05 mai 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
131,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41106305
Nomenclature NACRES :
NA.51
131,00 €
Date d'expédition estimée le05 mai 2025Détails
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Description
Merck USA index - 14, 6344
Essai
≥90% (enzymatic)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Couleur
white
Solubilité
water: soluble
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[Li+].[P](=O)(O[P](=O)(OC[C@H]3O[C@H]([C@@H]([C@@H]3O)O)[n]4c5ncnc(c5nc4)N)O)(OC[C@H]1O[C@H]([C@@H]([C@@H]1[O-])[O-])[n+]2cc(ccc2)C(=O)N)O
InChI
1S/C21H26N7O14P2.Li/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(32)14(30)11(41-21)6-39-44(36,37)42-43(34,35)38-5-10-13(29)15(31)20(40-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)33;/h1-4,7-8,10-11,13-16,20-21,30,32H,5-6H2,(H2,23,33)(H,34,35)(H,36,37)(H2,22,24,25);/q-1;+1/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,20-,21-;/m1./s1
Clé InChI
VKCIQQTYIUNWEW-QYZPTAICSA-N
Description générale
A major electron acceptor molecule in biological oxidations (spectra: 0.76-0.86 at 250/260 nm, pH 7.0; 0.18-0.28 at 280/260 nm, pH 7.0).
Spectra (pH 7.0): 250/260 nm: 0.76-0.86; 280/260 nm: 0.18-0.28.
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitution
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C). Avoid freeze/thaw cycles of solutions.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable