Documents
T8802
Sigma-Aldrich
Trypsine from bovine pancreas
TPCK Treated, essentially salt-free, lyophilized powder, ≥10,000 BAEE units/mg protein
About This Item
Numéro CAS:
Numéro de classification (Commission des enzymes):
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
Nomenclature NACRES :
NA.54
Source biologique
bovine pancreas
Niveau de qualité
Stérilité
aseptically filled
Forme
essentially salt-free, lyophilized powder
Activité spécifique
≥10,000 BAEE units/mg protein
Poids mol.
23.8 kDa
Composition
protein, ≥95%
Solubilité
hydrochloric acid: soluble 1 mM, clear
Activité étrangère
Chymotrypsin ≤0.1 BTEE units/mg protein
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
The trypsin molecule has two domains: one is related to the enzyme active site and the tryptophan residues; the other is related to the 8-anilinonaphthalene-1-sulfonate binding.
Application
Pour la digestion de peptides par la trypsine, utiliser un rapport trypsine/peptide d′environ 1/100 à 1/20. Ce produit est généralement utilisé pour détacher les cellules adhérentes d′une surface de culture. La concentration en trypsine nécessaire pour déloger les cellules de leur substrat dépend principalement du type de cellules et de l′ancienneté de la culture. La trypsine a également été utilisée pour remettre en suspension des cellules lors d′une culture cellulaire, en recherche protéomique pour la digestion de protéines et dans diverses digestions en gel. Parmi ses autres applications, on peut citer l′évaluation de la cristallisation par des techniques à base de membrane et la détermination du fait que les vitesses et les rendements de repliement des protéines peuvent être limités par la présence de pièges cinétiques.
Trypsin can be used to release adherent cells from tissue culture plates for passaging. Trypsin has been used in a study to assess the effects of macromolecular crowding on the structural stability of human α-lactalbumin. Trypsin has also been used in a study to investigate BN-PAGE analysis of Trichoderma harzianum secretome.
Actions biochimiques/physiologiques
La trypsine clive les peptides du côté C-terminal des résidus de lysine et d′arginine. La vitesse d′hydrolyse de cette réaction diminue si l′un ou l′autre côté du site de clivage comporte un résidu acide, et l′hydrolyse est interrompue si un résidu de proline se trouve du côté carboxyle du site de clivage. L′activité trypsine est optimale à pH 7-9. La trypsine peut également cliver les liaisons ester et amide des dérivés synthétiques des acides aminés. De l′EDTA est ajouté aux solutions de trypsine pour servir d′agent chélateur, afin de neutraliser les ions calcium et magnésium qui dissimulent les liaisons peptidiques sur lesquelles la trypsine agit. L′élimination de ces ions augmente l′activité enzymatique.
Les inhibiteurs de protéase à sérine, notamment le DFP, la TLCK, l′APMSF, l′AEBSEF et l′aprotinine, inhibent la trypsine.
Définition de l'unité
Une unité de BAEE produit une A253 de 0,001 par minute à pH 7,6 et à 25 °C lorsque le BAEE est utilisé comme substrat.
One BAEE unit will produce a ΔA253 of 0.001 per min at pH 7.6 at 25 °C using BAEE as substrate. Reaction volume = 3.2 ml (1 cm light path).
Notes préparatoires
TPCK treated
Remarque sur l'analyse
Protein determined by E1%/280
Autres remarques
View more information on trypsin at www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorer
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hang Lin et al.
Journal of separation science, 42(11), 1980-1989 (2019-04-05)
A novel strategy was successfully developed for screening trypsin inhibitors in traditional Chinese medicines based on monolithic capillary immobilized enzyme reactors combined with liquid chromatography-tandem mass spectrometry. Organic polymer based monolithic enzyme reactors were firstly prepared by covalently bonding trypsin
John C Tran et al.
Analytical chemistry, 80(5), 1568-1573 (2008-01-31)
Although well-established as a technique for protein purification, the application of continuous elution tube gel electrophoresis to proteome fractionation remains problematic. Difficulties associated with sample collection, particularly at the high mass range or at low sample loadings, continue to plague
A E M Jørgensen et al.
Osteoarthritis and cartilage, 30(6), 886-895 (2022-04-01)
Cartilage collagen has very limited repair potential, though some turnover and incorporation has not been fully excluded. We aim to determine the regional turnover of human osteoarthritis cartilage. Patients scheduled for knee joint replacement surgery due to osteoarthritis were recruited
Piliang Hao et al.
Journal of proteome research, 14(2), 1308-1314 (2014-12-17)
Nonenzymatic deamidation occurs readily under the condition of trypsin digestion, resulting in the identification of many artificial deamidation sites. To evaluate the effect of trypsin digestion buffers on artificial deamidation, we compared the three commonly used buffers Tris-HCl (pH 8)
Adelson Joel da Silva et al.
Proteomics, 12(17), 2729-2738 (2012-06-30)
Plant cell wall-degrading enzymes produced by microorganisms possess important biotechnological applications, including biofuel production. Some anaerobic bacteria are able to produce multienzymatic complexes called cellulosomes while filamentous fungi normally secrete individual hydrolytic enzymes that act synergistically for polysaccharide degradation. Here
Protocoles
Continuous spectrophotometric rate determination method using BAEE substrate measures trypsin activity, essential for enzyme characterization.