T8782
Tryptose Phosphate Broth
buffered powder, Microbiologically tested.
Synonyme(s) :
Tryptose Broth
173,00 €
About This Item
173,00 €
Produits recommandés
Forme
buffered powder
Qualité
Microbiologically tested.
Description générale
Application
- of Leibovitz L-15 medium for the culture of BME26 tick embryo cell line[1]
- of M199 medium for the preparation of chick embryo fibroblasts (CEFs)[2]
- of Glasgow′s minimum essential medium (GMEM) for culturing baby hamster kidney (BHK-21) before transfection[3]
Actions biochimiques/physiologiques
Composants
Produit comparable
Souvent commandé avec ce produit
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Detect mycoplasma contamination in cell culture through the PCR, DNA stain, or culture tests. Discover mycoplasma prevention, elimination, and detection kits.