T8690
Thioredoxin human
≥90% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli (N-terminal histidine tagged), essentially salt-free, lyophilized powder, ≥5 U/mg
553,00 €
About This Item
553,00 €
Produits recommandés
Source biologique
human
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in E. coli (N-terminal histidine tagged)
Essai
≥90% (SDS-PAGE)
Forme
essentially salt-free, lyophilized powder
Activité spécifique
≥5 U/mg
Poids mol.
14 kDa
Technique(s)
activity assay: suitable
Solubilité
water: soluble 0.50—0.60 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faint yellow or tan
Adéquation
suitable for molecular biology
Numéro d'accès UniProt
Application(s)
cell analysis
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... TXN(7295)
Description générale
Application
- in mitogen-activated protein kinase kinase 4 (MKK4) in vitro kinase assay[5]
- to study its role in transcription regulation, RNA processing and nuclear pore function in human cells[6]
- in proteomics identification of Trx1 reduction target proteins from the hearts of cardiac specific transgenic (Tg)-Trx1 mice[7]
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable