LLDH-RO
Roche
L-Lactate Dehydrogenase (L-LDH)
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit muscle
Niveau de qualité
Forme
suspension
Activité spécifique
~550 units/mg protein (at 25 °C (1,100 U/mg at 37 °C) with pyruvate as the substrate.)
Poids mol.
140,000 Da
Conditionnement
pkg of 10 mL (10127884001 [100 mg])
pkg of 2 mL (10127230001 [10 mg])
pkg of 5 mL (10127876001 [25 mg])
Fabricant/nom de marque
Roche
Technique(s)
activity assay: suitable
Couleur
white
pH
6.0-7.0
Solubilité
water: miscible
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Application(s)
life science and biopharma
Activité étrangère
Aldolase <0.001%
GOT <0.01%
GPT <0.01%
MDH <0.01%
PK <0.001%
myokinase <0.01%
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
rabbit ... LOC100355262(100355262)
Catégories apparentées
Description générale
L-lactate dehydrogenase catalyzes the reversible reduction of pyruvate to L-lactate.
Spécificité
Application
Séquence
Therefore, 5 electrophoretically distinguishable LDH isoenzymes, LDH-1 through LDH-5, of differing subunit composition, are found in mammals.
The molecular weight of all LDH isoenzymes is approximately the same.
– LDH-1 (H4), LDH-2 (H3M): predominant components of heart LDH
– LDH-3 (H2M2): principal component of LDH from lymphatic tissue
– LDH-4 (HM3), LDH-5 (M4): predominate in skeletal muscle or liver LDH
Note: The M subunit of LDH used to be designated the A subunit; the H subunit was the B subunit. Under the old designation, LDH-1 isoenzyme was LDH-B4.
Définition de l'unité
Note: For preparations H and I, the activity is defined at +30 °C, pH 7.8. The above assay consumes 1 mol of NADH per mol of pyruvate reduced.
Unit Conversion: For the reduction reaction, pyruvate as substrate:
1 U (+25 °C) 1.5 U (+37 °C) [hog muscle LDH in glycerol].
1 U (+25 °C) 1.8 U (+37 °C) [hog muscle LDH in amm onium sulfate].
1 U (+25 °C) 1.1 U (+30 °C) 2.0 U (+37 °C) [rabbit muscle LDH].
1 U (+25 °C) 1.4 U(+30 °C) 2.5 U (+37 °C) [pig heart LDH].
1 U (+25 °C) 2.5 U (+37 °C) [beef heart LDH].
Forme physique
Notes préparatoires
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash