Principaux documents
T8657
Sigma-Aldrich
Trichloroacetic acid
suitable for electrophoresis, suitable for fixing solution (for IEF and PAGE gels), ≥99%
Synonyme(s) :
TCA
250 G
232,00 €
500 G
422,00 €
1 KG
743,00 €
232,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 G
232,00 €
500 G
422,00 €
1 KG
743,00 €
About This Item
Formule linéaire :
Cl3CCOOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
163.39
Beilstein:
970119
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41105319
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NB.22
232,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
electrophoresis grade
Densité de vapeur
<1 (vs air)
Pression de vapeur
1 mmHg ( 51 °C)
Essai
≥99%
Forme
powder or flakes (or crystals)
Technique(s)
electrophoresis: suitable
Turbidité
≤3 NTU (1 g/ml)
Indice de réfraction
n20/D 1.62 (lit.)
pb
196 °C (lit.)
Pf
54-58 °C (lit.)
Solubilité
water: 1 g/mL, clear, colorless
Densité
1.62 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.001%
nitrate (NO3-): ≤0.002%
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.02%
Traces de cations
Fe: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.002%
Adéquation
suitable for fixing solution (for IEF and PAGE gels)
Application(s)
cell analysis
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC(=O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2HCl3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
Clé InChI
YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Trichloroacetic acid (TCA) is produced during the chlorination of water comprising natural organic material.[1] It is a novel reagent used in clinical laboratories for deproteinization of body fluids.[2] In addition, TCA is also used in the treatment of genital warts[3] and acne scars.[4]
Application
Utilisé de façon traditionnelle pour précipiter les protéines. A été utilisé pour déterminer la concentration en protéine par précipitation quantitative. Utilisé comme décalcifiant et fixateur en microscopie.
Trichloroacetic acid has been used:
  • for hydrolysis of DNA isolated from the cell[5]
  • for precipitation of glutathione isolated from seminal plasma[6]
  • as a fixative in microscopy[7]
Pictogrammes
CorrosionEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
>235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Focal treatment of acne scars with trichloroacetic acid: chemical reconstruction of skin scars method
Lee J, et al.
Dermatologic Surgery : Official Publication For American Society For Dermatologic Surgery [Et Al.], 28(11), 1017-1021 (2002)
Teratogenic activity of trichloroacetic acid in the rat
Smith MK, et al.
Teratology, 40(5), 445-451 (1989)
Determination of total protein in spinal fluid with sulphosalicylic acid and trichloroacetic acid
Meulemans O
Clinica Chimica Acta; International Journal of Clinical Chemistry, 5(5), 757-761 (1960)
Quantitation of DNA fragmentation with diphenylamine
Boraschi D and Maurizi G
Apoptosis-a laboratory manual of experimental methods, 153-161 (1998)
Atmospheric pressure pulsed plasma induces cell death in photosynthetic organs via intracellularly generated ROS
Seol Y, et al.
Scientific reports, 7(1), 589-589 (2017)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf