Principaux documents
91228
Sigma-Aldrich
Trichloroacetic acid
BioUltra, ≥99.5% (T)
Synonyme(s) :
TCA
100 G
55,10 €
500 G
255,00 €
1 KG
275,00 €
55,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
55,10 €
500 G
255,00 €
1 KG
275,00 €
About This Item
Formule linéaire :
Cl3CCOOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
163.39
Beilstein:
970119
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
55,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
biotech. grade
Densité de vapeur
<1 (vs air)
Pression de vapeur
1 mmHg ( 51 °C)
Gamme de produits
BioUltra
Essai
≥99.5% (T)
Forme
crystals
flakes
Impuretés
insoluble matter, passes filter test
Résidus de calcination
≤0.05%
Indice de réfraction
n20/D 1.62 (lit.)
pH
<1.0 (25 °C, 0.5 M in H2O)
pb
196 °C (lit.)
Pf
54-58 °C (lit.)
Solubilité
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
Densité
1.62 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤30 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤20 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
Traces de cations
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Chaîne SMILES 
OC(=O)C(Cl)(Cl)Cl
λ
0.5 M in H2O
Absorption UV
λ: 260 nm Amax: 1.60
λ: 280 nm Amax: 0.15
InChI
1S/C2HCl3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
Clé InChI
YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Trichloroacetic acid (TCA) is derived from Trichloroethylene (TCE) metabolism.[1] It is used as an acid decalcifying agent. TCA is used as a fixative for nuclear staining and protein precipitation.[2]
Application
Utilisé de façon traditionnelle pour précipiter les protéines. A été utilisé pour déterminer la concentration en protéine par précipitation quantitative. Utilisé comme décalcifiant et fixateur en microscopie.
Trichloroacetic acid (TCA) has been used:
  • to determine its effect on avian embryos during an exposure window encompassing cardiac specification[3]
  • as a cell fixative[4][5][6]
  • to terminate the O-acetylserine (thiol)lyase (OASTL) enzymatic assay[6]
  • for the precipitation of acidic ribosomal proteins (RPs)[7]
Autres remarques
Concentration of protein by quantitative precipitationcitation; Cytochemical demonstration of DNA with a thiazine dyecitation
Concentration of protein by quantitative precipitation[8]; Cytochemical demonstration of DNA with a thiazine dye[9]
Pictogrammes
CorrosionEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
>235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Extraction and Activity of O-acetylserine (thiol) lyase (OASTL) from Microalga Chlorella sorokiniana
Salbitani G and Carfagna S
Bio-protocol (2016)
M.K. Dutt
Science and Culture, 51, 196-196 (1985)
Histophatologic Techniques (2006)
Efficacy of 5-FU or oxaliplatin monotherapy over combination therapy in colorectal cancer
Toloudi M, et al.
Journal of Cancer Therapy, 6(04), 345-345 (2015)
Cardiogenic effects of trichloroethylene and trichloroacetic acid following exposure during heart specification of avian development
Drake V, et al.
Toxicological Sciences, 94(1), 153-162 (2006)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf