Principaux documents
91230
Sigma-Aldrich
Trichloroacetic acid
ACS reagent, for the determination of Fe in blood according to Heilmeyer, ≥99.5%
Synonyme(s) :
TCA
500 G
105,00 €
1 KG
141,00 €
105,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 G
105,00 €
1 KG
141,00 €
About This Item
Formule linéaire :
Cl3CCOOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
163.39
Beilstein:
970119
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
105,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
ACS reagent
for the determination of Fe in blood according to Heilmeyer
Niveau de qualité
Densité de vapeur
<1 (vs air)
Pression de vapeur
1 mmHg ( 51 °C)
Essai
≥99.5% (T)
≥99.5%
Forme
flakes
Résidus de calcination
≤0.03% (as SO4)
Indice de réfraction
n20/D 1.62 (lit.)
pb
196 °C (lit.)
Pf
54-58 °C (lit.)
Solubilité
water: soluble 81.7 g/L at 20 °C
Densité
1.62 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤20 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
Traces de cations
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
chloro
Chaîne SMILES 
OC(=O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2HCl3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
Clé InChI
YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Trichloroacetic acid (TCA) is a chlorinated acetic acid. It is one of the major metabolites of trichloroethylene (TCE).[1]
Application
Utilisé de façon traditionnelle pour précipiter les protéines. A été utilisé pour déterminer la concentration en protéine par précipitation quantitative. Utilisé comme décalcifiant et fixateur en microscopie.
Trichloroacetic acid may be used in the following studies:
  • Estimation of phosphorus in various biological samples (serum, urine and stool ash solutions).[2]
  • Elimination of acid-soluble and lipid phosphorous during the determination of deoxyribonucleic acid, ribonucleic acid and phosphoproteins in animal tissues.[3]
  • Preparation of 2-methyl-4-nitroanilinium trichloroacetate trichloroacetic acid (2M4NATCA) crystals.[4]
10% Trichloroacetic acid may be employed for the preparation of radioactive proteins.[5]
Autres remarques
Protein denaturantcitation
Protein denaturant[6]
Pictogrammes
CorrosionEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
>235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Protein assay for dilute solutions.
E Cabib et al.
Methods in enzymology, 104, 415-416 (1984-01-01)
Solubility of albumin in alcohol after precipitation by trichloroacetic acid: a simplified procedure for separation of albumin.
J R DEBRO et al.
Nature, 178(4541), 1067-1067 (1956-11-10)
A method for the determination of desoxyribonucleic acid, ribonucleic acid, and phosphoproteins in animal tissues.
G SCHMIDT et al.
The Journal of biological chemistry, 161, 83-89 (1945-01-01)
A microcolorimetric method for the determination of inorganic phosphorus.
H H TAUSSKY et al.
The Journal of biological chemistry, 202(2), 675-685 (1953-06-01)
S L Herren-Freund et al.
Toxicology and applied pharmacology, 90(2), 183-189 (1987-09-15)
Trichloroethylene (TCE) has previously been shown to be carcinogenic in mouse liver when administered by daily gavage in corn oil. The metabolism of TCE results, in part, in the formation of trichloroacetic acid (TCA) as a major metabolite and dichloroacetic