T8637
Chlorure de thiamine monophosphate dihydrate
Synonyme(s) :
Chlorure d’aneurine monophosphate
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Pureté
≥99.0% (HPLC)
Forme
powder
Technique(s)
HPLC: suitable
Couleur
white to off-white
Pf
190 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[Cl-].Cc1ncc(C[n+]2csc(CCOP(O)(O)=O)c2C)c(N)n1
InChI
1S/C12H17N4O4PS.ClH/c1-8-11(3-4-20-21(17,18)19)22-7-16(8)6-10-5-14-9(2)15-12(10)13;/h5,7H,3-4,6H2,1-2H3,(H3-,13,14,15,17,18,19);1H
Clé InChI
GUGWNSHJDUEHNJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable