5.00667
Ester phosphorique du chlorure de thiamine dihydraté
EMPROVE® API
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Chlorure de thiamine monophosphate dihydrate, Chlorure d’aneurine monophosphate
+32 2 620 02 27ou
Vous ne pouvez pas acheter cet article en tant qu'utilisateur invité. Pour de plus amples informations, veuillez nous contacter à .Sélectionner une taille de conditionnement
About This Item
+32 2 620 02 27ou
Vous ne pouvez pas acheter cet article en tant qu'utilisateur invité. Pour de plus amples informations, veuillez nous contacter à .Produits recommandés
Pression de vapeur
<1 Pa ( 50 °C)
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMPROVE® API
Forme
solid
pH
2-3 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Pf
135 °C (decomposition)
Solubilité
176 g/L
Densité
1.53 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
670 kg/m3
Application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
Température de stockage
2-25°C
Chaîne SMILES
[Cl-].Cc1ncc(C[n+]2csc(CCOP(O)(O)=O)c2C)c(N)n1
InChI
1S/C12H17N4O4PS.ClH/c1-8-11(3-4-20-21(17,18)19)22-7-16(8)6-10-5-14-9(2)15-12(10)13;/h5,7H,3-4,6H2,1-2H3,(H3-,13,14,15,17,18,19);1H
Clé InChI
GUGWNSHJDUEHNJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Ce produit fait partie de notre plateforme exclusive de réduction de la viscosité et convient aux formulations très concentrées en protéines.
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Qu'est-ce que le programme Emprove® ?
Le programme Emprove® est un système fournissant une documentation exhaustive et précise de nos filtres, de nos composants à usage unique, de nos matières premières pharmaceutiques et de nos matériaux de départ.
Disponible(s) sur abonnement ou moyennant des frais
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Déjà en possession de ce produit ?
Articles
This overview describes how use of viscosity-reducing excipients can address viscosity challenges in high concentration tangential flow filtration (TFF) and improve process economics.