Principaux documents
T8532
Sigma-Aldrich
Triton X-100
suitable for electrophoresis
Synonyme(s) :
t-Octylphénoxypolyéthoxyéthanol, Éther tert-octylphénylique du polyéthylène glycol
About This Item
Formule linéaire :
t-Oct-C6H4-(OCH2CH2)xOH, x= 9-10
Numéro CAS:
Beilstein:
2315025
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161900
ID de substance PubChem :
Description
non-ionic
Forme
liquid
Poids mol.
micellar avg mol wt 80,000
average mol wt 625
Nombre d'agrégation
100-155
Technique(s)
DNA extraction: suitable
DNA purification: suitable
electrophoresis: suitable
Couleur
APHA: ≤100
Turbidité
≤5.0 NTU
CMC
0.2-0.9 mM (20-25°C)
Température de transition
cloud point 65 °C
pour point ~7 °C
Solubilité
water: soluble
Densité
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB
13.5
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO)cc1
InChI
1S/C28H50O8/c1-27(2,3)24-28(4,5)25-6-8-26(9-7-25)36-23-22-35-21-20-34-19-18-33-17-16-32-15-14-31-13-12-30-11-10-29/h6-9,29H,10-24H2,1-5H3
Clé InChI
HNLXNOZHXNSSPN-UHFFFAOYSA-N
Application
Detergent used for isoelectric focusing (IEF) and two-dimensional electrophoresis. Concentrations between 1-4% (v/v) are typically used in an IEF gel. Also used for cell permeabilization and protein solubilization including high molecular mass proteins.
Actions biochimiques/physiologiques
Ce produit est couramment utilisé comme surfactant non ionique pour la récupération des composants membranaires dans des conditions douces non dénaturantes.
Informations légales
Triton is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Souvent commandé avec ce produit
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
CorrosionExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
483.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
251 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Les clients ont également consulté
Allison E Songstad et al.
Stem cells translational medicine, 6(6), 1533-1546 (2017-05-06)
Age-related macular degeneration (AMD) is a leading cause of irreversible blindness in the Western world. Although, the majority of stem cell research to date has focused on production of retinal pigment epithelial (RPE) and photoreceptor cells for the purpose of
Leonard Herrfurth et al.
Frontiers in molecular neuroscience, 10, 2-2 (2017-02-15)
Vascular endothelial growth factor (VEGF) is well known as the growth factor with wide-ranging functions even in the central nervous system (CNS). Presently, most attention is given to the investigation of its role in neuronal protection, growth and maturation processes
Jing Cui et al.
Experimental eye research, 88(3), 438-444 (2008-11-27)
Previous investigators reported that epiretinal membranes isolated from patients with proliferative vitreoretinopathy (PVR) express various platelet-derived growth factor (PDGF) family members and PDGF receptors (PDGFRs) (Cui, J.Z., Chiu, A., Maberley, D., Ma, P., Samad, A., Matsubara, J.A., 2007. Stage specificity
Friederike Pfeiffer et al.
Acta neuropathologica, 122(5), 601-614 (2011-10-11)
In experimental autoimmune encephalomyelitis (EAE), an animal model for multiple sclerosis (MS), loss of the blood-brain barrier (BBB) tight junction (TJ) protein claudin-3 correlates with immune cell infiltration into the CNS and BBB leakiness. Here we show that sealing BBB
Adam A Strömstedt et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 53(2), 593-602 (2008-11-26)
Methods for increasing the proteolytic stability of EFK17 (EFKRIVQRIKDFLRNLV), a new peptide sequence with antimicrobial properties derived from LL-37, were evaluated. EFK17 was modified by four d-enantiomer or tryptophan (W) substitutions at known protease cleavage sites as well as by