Documents
1.08603
Millipore
Triton X-100
for analysis
Synonyme(s) :
t-Octylphénoxypolyéthoxyéthanol, Éther tert-octylphénylique du polyéthylène glycol
About This Item
Formule linéaire :
t-Oct-C6H4-(OCH2CH2)xOH, x= 9-10
Numéro CAS:
Numéro Beilstein :
2315025
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Nomenclature NACRES :
NA.21
Pression de vapeur
<0.01 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Forme
liquid
Puissance
1900-5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>3000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Poids mol.
micellar avg mol wt 80,000
average mol wt 625
Nombre d'agrégation
100-155
pH
5.0-8.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
CMC
0.2-0.9 mM (20-25°C)
Point d'ébullition
>200 °C/1013 hPa
Température de transition
flash point 251 °C
cloud point 65 °C
pour point ~7 °C
Densité
1.07 g/cm3 at 20 °C
HLB
13.5
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO)cc1
InChI
1S/C28H50O8/c1-27(2,3)24-28(4,5)25-6-8-26(9-7-25)36-23-22-35-21-20-34-19-18-33-17-16-32-15-14-31-13-12-30-11-10-29/h6-9,29H,10-24H2,1-5H3
Clé InChI
HNLXNOZHXNSSPN-UHFFFAOYSA-N
Application
  • A liposome encapsulated methylene blue-mediated electrochemical and UV-visible dual mode split-type immunoassay for the detection of 17 beta-estradiol.: This study presents a dual detection method incorporating Triton X-100 to enhance the performance of assays in detecting hormonal levels critical for biochemistry applications (Xia et al., 2024).
  • From Antagonism to Enhancement: Triton X-100 Surfactant Affects Phenanthrene Interfacial Biodegradation by Mycobacteria through a Shift in Uptake Mechanisms.: This research explores how Triton X-100 modifies biodegradation processes at the microbial interface, pivotal for biochemists studying environmental and biochemical applications of surfactants (Wang et al., 2024).
  • Tumors cells with mismatch repair deficiency induce hyperactivation of pyroptosis resistant to cell membrane damage but are more sensitive to co-treatment of IFN-gamma and TNF-alpha to PANoptosis.: Investigates the complex interactions between cellular processes influenced by Triton X-100, which are crucial for understanding the surfactant′s role in biochemistry and cancer research (Li et al., 2024).
  • Subcranial Encephalic Temnograph-Shaped Helmet for Brain Stroke Monitoring.: This study utilizes Triton X-100 to create phantom brain tissues to investigate medical monitoring systems for brain stroke (Cuccaro et al., 2024).
Actions biochimiques/physiologiques
Ce produit est couramment utilisé comme surfactant non ionique pour la récupération des composants membranaires dans des conditions douces non dénaturantes.
Liaison
Replaces: 8603-30; 8603
Remarque sur l'analyse
Identity (IR-spectrum): passes test
pH-value (10 g/l): 6.0 - 8.0
Density (d 20/4): 1.064 - 1.067
Cloud point: 63 - 69 °C
Ethylene oxide (GC): ≤ 30 ppm
Dioxane (GC): ≤ 20 ppm
Sulfated ash (600 °C): ≤ 0.2
Water (according to Karl Fischer): ≤ 0.2
Informations légales
Triton is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Pictogrammes
CorrosionExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
483.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
251 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)