Principaux documents
T8132
Sigma-Aldrich
2,2,2-Trifluoroethanol
Synonyme(s) :
Trifluoroethyl alcohol
About This Item
Formule linéaire :
CF3CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
100.04
Numéro Beilstein :
1733203
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Densité de vapeur
3.5 (vs air)
Pression de vapeur
70 mmHg ( 25 °C)
Pureté
≥99%
Température d'inflammation spontanée
~896 °F
Limite d'explosivité
42 %
Indice de réfraction
n20/D 1.3 (lit.)
Point d'ébullition
77-80 °C (lit.)
Pf
−44 °C (lit.)
Densité
1.373 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OCC(F)(F)F
InChI
1S/C2H3F3O/c3-2(4,5)1-6/h6H,1H2
Clé InChI
RHQDFWAXVIIEBN-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - STOT RE 2
Organes cibles
Blood
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
86.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
30 °C - closed cup