T7791
Thymidine 5′-triphosphate sodium salt solution
10 mM (pH 7.0)
Synonyme(s) :
TTP
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥99%
Forme
liquid
Concentration
10 mM (pH 7.0)
Couleur
colorless
Activité étrangère
DNase, RNase, none detected
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[Na].CC1=CN(C2CC(O)C(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)O2)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C10H17N2O14P3.Na.H/c1-5-3-12(10(15)11-9(5)14)8-2-6(13)7(24-8)4-23-28(19,20)26-29(21,22)25-27(16,17)18;;/h3,6-8,13H,2,4H2,1H3,(H,19,20)(H,21,22)(H,11,14,15)(H2,16,17,18);;
Clé InChI
KAELIXTVSANDSE-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- as a standard to quantify each dNTP from cellular lysates by the liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS/MS) method
- as a component of the dNTP mix for labeling of ribosomal 18s rDNA probe and telomeric (TTAGG)n probe
- for routine PCR amplifications
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Protocoles
Protocol using antibody mediated hot start polymerase with a red dye for easy gel loading. Method has short activation period (<1min), and results in higher yields and more specificity over standard PCR methods.