T5200
Triparanol
≥97% (HPLC), powder
Synonyme(s) :
1-(4-(2-Diethylaminoethoxy)phenyl)-1-p-tolyl-2-(4-chlorophenyl)ethanol
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥97% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to off-white
Pf
102.9-103.7 °C
Solubilité
DMSO: 20 mg/mL
H2O: insoluble
alcohol: soluble
olive oil: slightly soluble
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCN(CC)CCOc1ccc(cc1)C(O)(Cc2ccc(Cl)cc2)c3ccc(C)cc3
InChI
1S/C27H32ClNO2/c1-4-29(5-2)18-19-31-26-16-12-24(13-17-26)27(30,23-10-6-21(3)7-11-23)20-22-8-14-25(28)15-9-22/h6-17,30H,4-5,18-20H2,1-3H3
Clé InChI
SYHDSBBKRLVLFF-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... DHCR24(1718) , EBP(10682)
Catégories apparentées
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Notes préparatoires
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable