T3694
Tetanus toxin C fragment from Clostridium tetani
Synonyme(s) :
TTC
About This Item
Produits recommandés
Poids mol.
apparent mol wt 47 kDa
Niveau de qualité
Couleur
white
Solubilité
H2O: soluble
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Reconstitution
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Inhalation - STOT SE 1
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable