D0564
Diphtheria Toxin
from Corynebacterium diphtheriae, ≥98% (SDS-PAGE), lyophilized powder, protein synthesis inhibitor
Synonyme(s) :
DTx
About This Item
Produits recommandés
product name
Toxine diphtérique from Corynebacterium diphtheriae, lyophilized powder, Product is in unnicked form
Niveau de qualité
Forme
lyophilized powder
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
- pour instaurer une déplétion microgliale afin d'étudier un état de stress post-traumatique chez des souris.
- en injection intrapéritonéale chez des souris transgéniques pour sélectionner des hybrides après fusion de cellules souches/progénitrices hématopoïétiques (HSPC) transplantées durant une ablation.
- pour étudier son effet sur des progéniteurs engagés dans la lignée des éosinophiles dans une souche de souris déficiente en éosinophiles (PHIL).
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Reconstitution
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable