Documents
582231
Sigma-Aldrich
Tetanus Toxoid
from Clostridium tetani, , lyophilized, nontoxic antigenic agent, Calbiochem®
Synonyme(s) :
TTx
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
product name
Toxoïde tétanique, Clostridium tetani, This tetanus toxoid is prepared by formaldehyde inactivation of tetanus toxin. It retains its antigenic character, but is essentially nontoxic as determined by an LD₅₀ in mice.
Niveau de qualité
Forme
lyophilized
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Le toxoïde tétanique appartient à la classe de médicaments appelés vaccins. Il est utile pour l'immunisation contre le tétanos et la prophylaxie en cas de plaie. Non toxique d'après la DL50 déterminée chez la souris.
Application
Le toxoïde tétanique, Clostridium tetani, a été utilisé : comme antigène de contrôle positif pour évaluer les anticorps contre différentes protéines et peptides du SARS-CoV-2 chez les patients ; pour évaluer la prolifération lymphocytaire dans des cultures de cellules mononuclées de sang périphérique (CMSP) de lapin en réponse à la stimulation par l'antigène de rappel ; comme stimulus pour les CMSP de donneurs porteurs chroniques du VHB dans un test de prolifération des lymphocytes T
Actions biochimiques/physiologiques
Le toxoïde tétanique agit contre Clostridium tetani, un bacille à Gram positif qui produit une neurotoxine appelée tétanospasmine. La tétanospasmine empêche la libération d'un neurotransmetteur inhibiteur et provoque des contractions musculaires et des spasmes sans inhibition. Le vaccin à base de toxoïde tétanique stimule le système immunitaire pour qu'il réponde aux antigènes du vaccin. Les lymphocytes T du système immunitaire (TH2 et lymphocytes B) sécrètent une immunoglobuline contre l'antigène contenu dans le vaccin. Cette immunoglobuline aide à protéger contre les infections futures.
Caractéristiques et avantages
Produit préparé par inactivation au formaldéhyde de la toxine tétanique. Produit préparé par inactivation au formaldéhyde de la toxine tétanique. Ce toxoïde conserve son caractère antigénique, mais est globalement non toxique, selon sa DL50 déterminée chez la souris. Perméable aux cellules : ce produit n'entre pas en compétition avec l'ATP. Réversible : non
Avertissement
Toxicité : Manipulation standard (A)
Forme physique
Produit lyophilisé à partir d′une solution à pH 7,0 contenant de l′histidine 100 mM, du NaCl 100 mM et 5 % de tréhalose.
Reconstitution
Reconstituer dans 50 µl d′H₂O distillée stérile.
Autres remarques
Wrenger, S., et al. 2000. J. Biol. Chem.275, 22180.
Habermann E. and Goretzki, K. 1985. In Monoclonal Antibodies Against Bacteria (Macario, A.J.L., and Conway de Macario, E. eds.) Academic Press, New York, p.191.
Kozbor, D. and Roder, J.C. 1981. J. Immunol.127, 1275.
Bizzini, B., et al. 1970. Eur. J. Biochem.17, 100.
Largier, J.F. and Joubert, F.J. 1956. Biochem. Biophys. Acta20, 407.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Allan Ma et al.
Human vaccines & immunotherapeutics, 16(4), 756-778 (2019-11-07)
In chronic Hepatitis B Virus (HBV) infections HBV-specific T cells are functionally impaired. Immunotherapy may restore HBV-specific T cell responses essential for sustained disease remission off-treatment and induction of a functional cure. Chimigen® Molecules are fusion proteins of antigen(s) with