T3396
Tetraglycol
BioXtra
Synonyme(s) :
Glycofurol, Tetrahydrofurfuryl alcohol polyethyleneglycol ether
94,80 €
About This Item
94,80 €
Produits recommandés
Description
non-ionic
Gamme de produits
BioXtra
Forme
liquid (clear)
Impuretés
<0.5% water (Coulometric)
<5 ppm heavy metal
Couleur
colorless to light yellow
Pf
≤ -100 °C
Solubilité
water: soluble 3420 g/L
Densité
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O1C(CCC1)COCCO
InChI
1S/C7H14O3/c8-3-5-9-6-7-2-1-4-10-7/h7-8H,1-6H2
Clé InChI
CTPDSKVQLSDPLC-UHFFFAOYSA-N
Application
- to dilute DiI (1,1′-dioctadecyl-3,3,3′3′-tetramethylindocarbocyanine perchlorate) for injecting fertilized chicken eggs for DiI labeling
- to dilute DiI (1,1′-dioctadecyl-3,3,3′3′-tetramethylindocarbocyanine perchlorate) and diO (3,3′-dioctadecyloxacarbocyanine perchlorate) for dye/virus injections
- to dilute poly (lactide-co-glycolide) (PLGA) to prepare PLGA/F127 solution
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Attention
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
275.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
135 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves