T3165
7-Methoxy-4-(trifluoromethyl)coumarin
≥99% (TLC)
Synonyme(s) :
Methyl 4-(trifluoromethyl)umbelliferyl ether
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥99% (TLC)
Forme
powder
Solubilité
acetone: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Fluorescence
λex 333 nm; λem 416 nm in methanol
Chaîne SMILES
COc1ccc2c(OC(=O)C=C2C(F)(F)F)c1
InChI
1S/C11H7F3O3/c1-16-6-2-3-7-8(11(12,13)14)5-10(15)17-9(7)4-6/h2-5H,1H3
Clé InChI
HAZHUELNIGDYQH-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3