Principaux documents
8.52309
Sigma-Aldrich
Fmoc-ACA-OH
Novabiochem®
Synonyme(s) :
Fmoc-ACA-OH, 7-N-Fmoc-aminocoumarin-4-acetic acid
250 MG
298,00 €
1 G
430,00 €
298,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 MG
298,00 €
1 G
430,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C26H19NO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
441.43
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
Nomenclature NACRES :
NA.22
298,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Essai
≥95.0% (HPLC)
≥98% (TLC)
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
aromatic amine
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
N(c4cc5[o][c](cc(c5cc4)CC(=O)O)=O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C26H19NO6/c28-24(29)11-15-12-25(30)33-23-13-16(9-10-17(15)23)27-26(31)32-14-22-20-7-3-1-5-18(20)19-6-2-4-8-21(19)22/h1-10,12-13,22H,11,14H2,(H,27,31)(H,28,29)
Clé InChI
RCUKLQDGAASIAX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Fmoc-ACA-OH is a useful tool for the SPPS of AMC fluorogenic protease substrates by Fmoc SPPS. Fmoc-ACA-OH [1] must be first loaded onto a Wang-type resin. Any unreacted linker hydroxyls must be capped using acetic anhydride. Following Fmoc removal, the first amino acid should be coupled with HATU/collidine [2]. Insertion of ACA into the middle of a peptide provides fluorogenic substrates for endopeptidases [3]. Treatment of the ACC peptide obtained after TFA cleavage with an aqueous base causes facile decarboxylation and formation of the AMC peptide.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Chromogenic Labeling of Synthetic Peptides
Literature references
[1] J. L. Harris, et al. (2000) Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 97, 7754.
[2] D. J. Maly, et al. (2002) J. Org. Chem., 67, 910.
[3] C. M. Salisbury, et al. (2002) J. Am. Chem. Soc., 124, 14868.
Remarque sur l'analyse
Color (visual): white to slight yellow to light red
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(CMA1)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable