248924
7-Amino-4-(trifluoromethyl)coumarin
≥99%
Synonyme(s) :
Coumarin 151
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥99%
Forme
(Powder or Crystals or Chunks)
Pf
221-222 °C (lit.)
λmax
≤207 nm
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
Nc1ccc2c(OC(=O)C=C2C(F)(F)F)c1
InChI
1S/C10H6F3NO2/c11-10(12,13)7-4-9(15)16-8-3-5(14)1-2-6(7)8/h1-4H,14H2
Clé InChI
JBNOVHJXQSHGRL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable