T2944
Trizma® hydrochloride solution
BioPerformance Certified, suitable for cell culture, pH 7.5
Synonyme(s) :
Tris hydrochloride solution
About This Item
Produits recommandés
Qualité
BioPerformance Certified
Molecular Biology
Niveau de qualité
Forme
solution
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
DNase, RNase, Protease, none detected
bioburden, tested
endotoxin, tested
≤5 ppm Heavy metals (as Pb)
pH
7.5
Plage de pH utile
7.0-9.0
Absorption
≤0.05 at 290 at 40%
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
Explore technology and reagent portfolios for plant breeding workflows, accelerating the development of new crop varieties.