Principaux documents
71736
Sigma-Aldrich
Dodécylsulfate de sodium solution
BioUltra, for molecular biology, 10% in H2O
Synonyme(s) :
Lauryl sulfate sodium salt, SDS, Sodium lauryl sulfate solution
100 ML
53,10 €
500 ML
186,00 €
53,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
53,10 €
500 ML
186,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)11OSO3Na
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
288.38
Beilstein:
3599286
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161902
eCl@ss :
39093306
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.26
53,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
for molecular biology
Niveau de qualité
Description
anionic
Gamme de produits
BioUltra
Forme
liquid
Poids mol.
288.38 g/mol
Concentration
10% in H2O
Technique(s)
HPLC: suitable
protein quantification: suitable
Impuretés
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
pH
5.0-6.5
Densité
1.01 g/mL at 20 °C
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤1 mg/kg
Traces de cations
Al: ≤1 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤1 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
λ
neat
Absorption UV
λ: 260 nm Amax: 0.3
λ: 280 nm Amax: 0.2
Chaîne SMILES 
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
Clé InChI
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Application
Du dodécylsulfate de sodium en solution a été utilisé :
  • Dans la préparation d′un tampon d′extraction 2x[1].
  • Comme constituant d′un tampon d′élution en immunoprécipitation[2].
  • Dans une analyse par électrophorèse sur gel de polyacrylamide en présence de dodécylsulfate de sodium (PAGE-SDS).[3][4]
Actions biochimiques/physiologiques
Le dodécylsulfate/laurylsulfate de sodium (SDS) est un détergent ionique capable de rompre les membranes biologiques. Il peut bloquer les activités ribonucléase (RNase) et désoxyribonucléase (DNase). Le SDS est l′un des principaux constituants de plusieurs réactifs servant à purifier les acides nucléiques.[5] Il est également utilisé comme agent d′amélioration de la perméabilité dans les formulations orales.[6]
Autres remarques
Dans l′extraction d′ARN au phénol à grande échelle, favorise la dissociation des protéines à partir des acides nucléiques lors de l′extraction à partir d′un matériel biologique.[7]
Souvent commandé avec ce produit
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Construction of FWPV Chimaeric MVA
Buttigieg K R and Skinner M A
Bio-protocol, 5(1) (2015)
Dictyostelium cultivation, transfection, microscopy and fractionation
Hirst J, et al.
Bio-protocol, 5(11) (2015)
Resilient Ribonucleases
RNA Methodologies (2010)
Porous nucleating agents for protein crystallization
Khurshid S, et al.
Nature Protocols, 9(7), 1621-1621 (2014)
D.M. Wallace
Methods in Enzymology, 125, 39-39 (1987)
Protocoles
TRI Reagent enables simultaneous DNA, RNA, and protein isolation with sample prep guidelines and troubleshooting.
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  3. I WOULD LIKE TO REQUEST THE QUALITY CONFIRMATION OF %CONCENTRATION, SINCE CONCENTRATION IS 10% IN WATER, THERE'S NO INFORMATION THAT WHAT'S % TYPE [%W/V OR %V/V] REF.PRODUCT CODE: 71736
    1 answer
    1. This product is 10% (w/w) solution.