Principaux documents
12-370
Sigma-Aldrich
IgG de lapin normale
Normal Rabbit IgG Polyclonal Antibody control validated for use in Immunoprecipitation & Western Blotting.
Synonyme(s) :
Immunoglobuline de lapin
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Clone
polyclonal
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Catégories apparentées
Description générale
L'immunoglobuline G (IgG) est l'une des protéines les plus abondantes dans le sérum humain. Son taux sanguin chez l'adulte se situe normalement entre 8 et 17 mg/ml. L'IgG est essentielle à notre défense contre les micro-organismes. Elle est produite par les lymphocytes B dans le cadre de la réponse immunitaire adaptative. La molécule d'IgG a deux fonctions distinctes : se fixer aux agents pathogènes ayant déclenché la réponse immunitaire et recruter d'autres cellules et molécules pour détruire l'antigène. Le pool d'IgG présente une certaine variabilité générée par recombinaison somatique, et on estime à 1 011 variants le nombre de spécificités chez un individu à un instant t.
Application
Domaine de recherche
Anticorps secondaires et anticorps de contrôle
Sous-domaine de recherche
Anticorps secondaires (immunoglobulines entières)
Qualité
IgG évaluée en routine par IP et WB en tant que témoin non spécifique.
Analyse par immunoprécipitation et western blotting :
2 µg de ce lot d'IgG ont été utilisés comme témoin non spécifique dans une analyse par immunoprécipitation et western blotting.
Forme physique
IgG polyclonale de lapin purifiée dans un tampon à base de Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4) et de NaCl 0,15 M contenant 0,05 % d'azoture de sodium avant l'ajout de glycérol à 30 %. Liquide à -20 °C.
Produit purifié
Stockage et stabilité
Stable à -20 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Pour une récupération maximale du produit, centrifuger le flacon d'origine avant de retirer le bouchon. Recommandations relatives à la manipulation du produit : dès la première décongélation, et avant le retrait du bouchon, centrifuger le flacon et mélanger délicatement la solution. Répartir en aliquotes dans des microtubes à centrifuger et conserver ces derniers à -20 °C. Éviter les congélations/décongélations répétées, qui peuvent détériorer les IgG et nuire aux performances du produit. Remarque : Les variations de température à l'intérieur des congélateurs en dessous de -20  C peuvent provoquer la congélation des solutions à base de glycérol durant le stockage.
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Regulation of the PMP22 gene through an intronic enhancer.
Jones, EA; Lopez-Anido, C; Srinivasan, R; Krueger, C; Chang, LW; Nagarajan, R; Svaren, J
The Journal of Neuroscience null
Kinetics of facultative heterochromatin and polycomb group protein association with the herpes simplex viral genome during establishment of latent infection.
Cliffe, AR; Coen, DM; Knipe, DM
mBio null
Chromatin immunoprecipitation assay for tissue-specific genes using early-stage mouse embryos.
Ok Hyun Cho,Jaime A Rivera-Perez,Anthony N Imbalzano
Journal of Visualized Experiments null
Genome-wide profiling of DNA-binding proteins using barcode-based multiplex Solexa sequencing.
Sunil Kumar Raghav,Bart Deplancke
Methods in Molecular Biology null
Transcription-dependent silencing of inducible convergent transgenes in transgenic mice.
Calero-Nieto, FJ; Bert, AG; Cockerill, PN
Epigenetics & Chromatin null