Documents
T2765
Sigma-Aldrich
Thioanisole
Synonyme(s) :
Methyl phenyl sulfide
About This Item
Formule linéaire :
C6H5SCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
124.20
Numéro Beilstein :
1904179
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
Indice de réfraction
n20/D 1.587 (lit.)
Point d'ébullition
188 °C (lit.)
Pf
−15 °C (lit.)
Densité
1.057 g/mL at 20 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CSc1ccccc1
InChI
1S/C7H8S/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
Clé InChI
HNKJADCVZUBCPG-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Les clients ont également consulté
Guangwei Si et al.
Neuron, 101(5), 950-962 (2019-01-27)
Odor perception allows animals to distinguish odors, recognize the same odor across concentrations, and determine concentration changes. How the activity patterns of primary olfactory receptor neurons (ORNs), at the individual and population levels, facilitate distinguishing these functions remains poorly understood. Here, we