513512
Copper(I) trifluoromethanesulfonate toluene complex
≥99.7% trace metals basis
Synonyme(s) :
CuOTf-toluene, Copper(I) triflate toluene complex, Cuprous trifluoromethanesulfonate toluene complex, Trifluoromethanesulfonic acid copper(I) salt toluene complex
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥99.7% trace metals basis
Pertinence de la réaction
core: copper
reagent type: catalyst
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Autre catégorie plus écologique
, Aligned
Chaîne SMILES
[Cu+].[Cu+].Cc1ccccc1.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H8.2CHF3O3S.2Cu/c1-7-5-3-2-4-6-7;2*2-1(3,4)8(5,6)7;;/h2-6H,1H3;2*(H,5,6,7);;/q;;;2*+1/p-2
Clé InChI
ATUUSMBCJWYMEG-UHFFFAOYSA-L
Description générale
Copper(I) triflate toluene complex is a copper-based catalyst for cross coupling reactions.
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
170.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
76.67 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges