02390
1,2-Ethanedithiol
≥98.0% (GC)
Synonyme(s) :
1,2-Dimercaptoethane, Dithioglycol, Ethylene mercaptan
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
>1 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
4.8 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.558 (lit.)
n20/D 1.558
Point d'ébullition
144-146 °C (lit.)
Pf
−41 °C (lit.)
Densité
1.123 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
SCCS
InChI
1S/C2H6S2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Clé InChI
VYMPLPIFKRHAAC-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- 1,3-Dithiolanes by reacting with aldehydes or ketones.
- Dithiazepan-3-yl-alkanoic acids by cyclocondensation reaction with amino acids and formaldehyde.
- EDT can also be used as a scavenger in solid phase peptide synthesis for the efficient deprotection of the peptide resin.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
111.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
44 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?