T28002
Thioanisole
ReagentPlus®, ≥99%
Synonyme(s) :
Methyl phenyl sulfide
Gamme de produits
ReagentPlus®
Pureté
≥99%
Indice de réfraction
n20/D 1.587 (lit.)
Point d'ébullition
188 °C (lit.)
Pf
−15 °C (lit.)
Densité
1.057 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CSc1ccccc1
InChI
1S/C7H8S/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
Clé InChI
HNKJADCVZUBCPG-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
163.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
73 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?