T0325
Anti-TRPC5 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Synonyme(s) :
Anti-transient receptor potential cation channel, subfamily C, member 5
357,00 €
About This Item
357,00 €
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
lyophilized powder
Espèces réactives
rat
Technique(s)
western blot: 1:200 using rat brain membranes
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TRPC5(7224)
mouse ... Trpc5(22067)
rat ... Trpc5(140933)
Immunogène
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable