SRP8033
IL-1β mouse
recombinant, expressed in E. coli, untagged, >95% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
Interleukin-1beta, Postn
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Produit recombinant
expressed in E. coli
Conjugué
untagged
Pureté
>95% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized
Poids mol.
~17 kDa by SDS-PAGE
Conditionnement
pkg of 10 μg
Conditions de stockage
avoid repeated freeze/thaw cycles
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
Impuretés
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
Couleur
white
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
mouse ... Il1b(16176)
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Reconstitution
Autres remarques
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable