Documents
SRP3177
Sigma-Aldrich
TNF-α human
Animal-component free, recombinant, expressed in E. coli, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
Cachectine, Cytotoxine, Facteur de nécrose tumorale, Facteur induisant la différenciation (DIF), Nécrosine
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.32
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in E. coli
Pureté
≥95% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized
Puissance
≤0.10 ng/mL ED50
Poids mol.
17.4 kDa
Conditionnement
pkg of 50 μg
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
≤1.00 EU/μg endotoxin
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... TNF(7124)
Description générale
Le TNF-α (facteur de nécrose tumorale α) est une cytokine pro-inflammatoire pléiotropique sécrétée par diverses cellules, notamment les adipocytes, les monocytes activés, les macrophages, les lymphocytes B, les lymphocytes T et les fibroblastes. Il appartient à la famille des ligands TNF et agit par l'intermédiaire de deux récepteurs, TNFR1 et TNFR2. Le gène est situé sur le chromosome humain 6p21.3. Le TNF-α humain recombinant est une protéine soluble de 157 acides aminés (17,4 kDa) qui correspond au domaine extracellulaire C-terminal de la protéine transmembranaire complète.
Application
Le TNF-α (facteur de nécrose tumorale α) humain a été utilisé comme contrôle positif pour l'induction des gènes pro-inflammatoires dans les lignées cellulaires intestinales et hépatiques humaines.
Actions biochimiques/physiologiques
Le TNF-α (facteur de nécrose tumorale α) est cytotoxique pour une grande diversité de cellules tumorales et constitue un facteur essentiel dans la médiation de la réponse immunitaire contre les infections bactériennes. Cependant, il peut être un promoteur de tumeur aussi bien qu'un suppresseur de tumeur. Le TNF-α joue également un rôle dans l'induction du choc septique, des maladies auto-immunes, de la polyarthrite rhumatoïde, de l'inflammation, de l'apoptose et du diabète. Il est également associé à des troubles de l'humeur et de l'anxiété.
Séquence
VRSSSRTPSD KPVAHVVANP QAEGQLQWLN RRANALLANG VELRDNQLVV PSEGLYLIYS QVLFKGQGCP STHVLLTHTI SRIAVSYQTK VNLLSAIKSP CQRETPEGAE AKPWYEPIYL GGVFQLEKGD RLSAEINRPD YLDFAESGQV YFGIIAL
Forme physique
Lyophilisé à partir de phosphate de sodium à 10 mM, pH 7,4 + DTT à 0,5 mM.
Reconstitution
Centrifuger le flacon avant ouverture. Reconstituer dans de l′eau à une concentration de 0,1-1,0 mg/ml. Ne pas mélanger avec un vortex. Cette solution peut être conservée jusqu'à une semaine entre 2 et 8 °C. En cas de stockage prolongé, il est recommandé de procéder à une nouvelle dilution dans un tampon contenant un agent stabilisant (par exemple 5 % de tréhalose), et de le conserver sous forme d′aliquotes de travail entre -20 °C et -80 °C.
Stockage et stabilité
Store the product at −20 °C. After reconstitution, theproduct can be stored at 2-8 °C for up to 1 month.For extended storage, freeze in working aliquots.Repeated freezing and thawing are not recommended.Do not store in a frost-free freezer.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Regulation of cytokines, cytokine inhibitors, and acute-phase proteins following anti-TNF-alpha therapy in rheumatoid arthritis.
Charles P
Journal of Immunology, 163, 1521-1528 (1999)
Immunogenicity of Anti-TNF-alpha agents in autoimmune diseases.
Emi Aikawa N
Clinical Reviews in Allergy & Immunology, 38, 82-89 (2010)
Breast cancer cells induce stromal fibroblasts to express MMP-9 via secretion of TNF-alpha and TGF-beta.
Stuelten CH
Journal of Cell Science, 118, 2143-2153 (2005)
Depressive symptoms are associated with tumor necrosis factor alpha in systemic lupus erythematosus.
Postal M
Journal of Neuroinflammation, 13, 5-5 (2016)
Potential role of TNF-alpha in the pathogenesis of insulin resistance and type 2 diabetes.
Moller DE
Trends in Endocrinology and Metabolism, 11, 212-217 (2000)
Articles
Discover answers to your frequently asked questions about animal component-free, xenobiotic-free, and chemically defined media and reagents for cell culture.