SRP4145
IL-6 from rat
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE), ≥90% (HPLC)
Synonyme(s) :
B cell differentiation factor (BCDF), BSF-2, HPGF, HSF, IFN-b2, MGI-2
327,00 €
About This Item
327,00 €
Produits recommandés
Source biologique
rat
Produit recombinant
expressed in E. coli
Essai
≥90% (HPLC)
≥90% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized
Puissance
<0.01 ng/mL ED50
Poids mol.
~21.7 kDa
Conditionnement
pkg of 10 μg
Impuretés
endotoxin, tested
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
rat ... Il6(24498)
Description générale
Forme physique
Reconstitution
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :