T5944
Tumor Necrosis Factor-α from rat
≥98% (SDS-PAGE and HPLC), recombinant, expressed in E. coli, powder, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
Cachectin, TNF-α
318,00 €
About This Item
318,00 €
Produits recommandés
Nom du produit
Tumor Necrosis Factor-α from rat, TNF-α, recombinant, expressed in E. coli, powder, suitable for cell culture
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in E. coli
Essai
≥98% (SDS-PAGE and HPLC)
Forme
powder
Qualité
endotoxin tested
Poids mol.
predicted mol wt ~17 kDa
Conditionnement
pkg of 10 μg
pkg of 50 μg
Conditions de stockage
avoid repeated freeze/thaw cycles
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
<1 EU/μgtested (LAL test)
Couleur
white
Solubilité
water: soluble
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
rat ... Tnf(24835)
Description générale
Application
- To stimulate inducible nitric oxide synthase (iNOS) expression in the macrophages as an indication of M1 macrophage activation[2]
- To study its effect on pancreatic β cell apoptosis[3]
- To evaluate the effect of progesterone on the expression of tumor necrosis factor (TNF)-α in synovial membrane[4]
- As a blocking antigen in the control, for immunohistochemical analysis[5]
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Remarque sur l'analyse
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable