Documents
SRP8011
Sigma-Aldrich
Granulin C human
recombinant, expressed in E. coli, His tagged, >90% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
GRN C, Granulin-5
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.32
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in E. coli
Étiquette/Marqueur
His tagged
Pureté
>90% (SDS-PAGE)
Forme
liquid
Poids mol.
~10 kDa by SDS-PAGE
Conditionnement
pkg of 10 μg
Conditions de stockage
avoid repeated freeze/thaw cycles
Concentration
≥0.2 mg/mL
Impuretés
<1 EU/μg endotoxin, tested
Couleur
clear
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... GRN(2896)
Description générale
Granulins have possible cytokine-like activity. They are important in normal development, inflammation, wound repair, and tumorigenesis.
Forme physique
Solution in 55 mM TRIS-HCl, pH 8.2, containing 150 mM NaCl.
Autres remarques
Human granulin C (aa 364-430) is fused at the N-terminus to a His-tag.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable