SRP6161
FGF-7 human
recombinant, expressed in human cells, ≥95% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
Fibroblast growth factor 7, HBGF-7, Heparin-binding growth factor 7, KGF, Keratinocyte growth factor
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in human cells
Pureté
≥95% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized
Poids mol.
(17 and 30 kDa, monomer, glycosylated)
Conditionnement
pkg of 10 μg
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... FGF7(2252)
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Notes préparatoires
Reconstitution
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Role of growth factors in stem cell differentiation and various growth factors for your research at sigmaaldrich.com