SRP6155
BMP-2 human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
BMP-2A, Bone morphogenetic protein 2, Bone morphogenetic protein 2A
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Pureté
≥95% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized
Puissance
20-100 ng/mL ED50
Poids mol.
30-38 kDa (homodimer, glycosylated)
Conditionnement
pkg of 10 μg
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... BMP2(650)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Notes préparatoires
Reconstitution
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable