H4791
Bone Morphogenetic Protein 2 human
BMP-2, recombinant, expressed in HEK 293 cells, HumanKine, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
BMP-2
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Forme
lyophilized powder
Puissance
≤60 ng/mL EC50
Qualité
endotoxin tested
Poids mol.
dimer 30-38 kDa (glycosylated)
Conditionnement
pkg of 10 μg
Conditions de stockage
avoid repeated freeze/thaw cycles
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
≤1 EU/μg Endotoxin level
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... BMP2(650)
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Notes préparatoires
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Hydrogel-based biomaterials for cell delivery and tissue regeneration applications are discussed.