Principaux documents
SRP4760
Sigma-Aldrich
ApoE2 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE), ≥90% (HPLC)
Synonyme(s) :
Apolipoprotein E2
500 μG
358,00 €
358,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 μG
358,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.32
358,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in E. coli
Essai
≥90% (HPLC)
≥90% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized
Poids mol.
~34 kDa
Conditionnement
pkg of 500 μg
Conditions de stockage
avoid repeated freeze/thaw cycles
Impuretés
endotoxin, tested
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... ApoE(348)
Description générale
Apolipoprotein E (ApoE) belongs to a group of proteins that bind reversibly with lipoproteins.[1] Significant quantities of ApoE are produced in liver and brain and to some extent in almost every organ.[2] ApoE is an important constituent of all plasma lipoproteins. ApoE exists in three major isoforms; E2, E3, and E4, which differ from one another by a single amino-acid substitution.[3] Compared with E3 and E4, E2 exhibits the lowest receptor binding affinity. E2 allele carriers have significantly lower levels of total cholesterol, low-density lipoprotein cholesterol, and non-high-density lipoprotein cholesterol, as well as increased ApoE levels.[4] The gene encoding this protein is localized on human chromosome 19q13.32.[3] Recombinant human ApoE2 is a 34.3kDa protein containing 300 amino acid residues.
Actions biochimiques/physiologiques
In addition to facilitating solubilization of lipids, apolipoproteins help to maintain the structural integrity of lipoproteins, serve as ligands for lipoprotein receptors, and regulate the activity of enzymes involved in lipid metabolism. Apolipoprotein E (ApoE) plays an important role in lipid metabolism.[1] It′s interaction with specific ApoE receptor enables uptake of chylomicron remnants by liver cells, which is an essential step during normal lipid metabolism.[2] It also binds with the LDL receptor (Apo B/E).[5] Defects in ApoE are a cause of hyperlipoproteinemia type III.[6]
Forme physique
Sterile filtered and Lyophilized without additives.
Notes préparatoires
Centrifuge the vial prior to opening. Avoid freeze-thaw cycles.
Reconstitution
Reconstitute in dH2O to a concentration of 0.1-1.0 mg/ml. The solution can then be diluted into other aqueous buffers and store at 4°C for 1 week or –20°C for future use.
Clause de non-responsabilité
Ce produit, destiné à la recherche scientifique, est soumis à une réglementation spécifique en France, y compris pour les activités d′importation et d′exportation (Article L 1211-1 alinéa 2 du Code de la Santé Publique). L′acheteur (c′est-à-dire l′utilisateur FINAL) est tenu d′obtenir une autorisation d′importation auprès du ministère français de la recherche, mentionné à l′article L1245-5-1 II du Code de la Santé Publique. En commandant ce produit, vous confirmez détenir l′autorisation d′importation requise.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Brynne E Whitacre et al.
Journal of lipid research, 63(1), 100157-100157 (2021-12-06)
High levels of circulating triglycerides (TGs), or hypertriglyceridemia, are key components of metabolic diseases, such as type 2 diabetes, metabolic syndrome, and CVD. As TGs are carried by lipoproteins in plasma, hypertriglyceridemia can result from overproduction or lack of clearance
Apolipoprotein E isoforms and lipoprotein metabolism.
Phillips MC
IUBMB Life, 66(9), 616-623 (2014)
Genome-wide association study identifies a single major locus contributing to survival into old age; the APOE locus revisited.
Deelen J
Aging Cell, 10(4), 686-698 (2011)
Apolipoprotein E-low density lipoprotein receptor binding: study of protein-protein interaction in rationally selected docked complexes.
Prevost M and Raussens V
Proteins: Structure, Function, and Genetics, 55(4), 874-884 (2004)
Fatemeh Nouri Emamzadeh et al.
Neuroscience letters, 618, 146-151 (2016-02-28)
Parkinson's disease is a progressive brain disorder due to the degeneration of dopaminergic neurons in the substantia nigra. The accumulation of aggregated forms of α-synuclein protein into Lewy bodies is one of the characteristic features of this disease although the