The mouse NGF-beta product with Product No. SRP4304 does not contain any tags.
SRP4304
NGF-beta from mouse
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
Nerve Growth Factor β, Ngf, Ngfb
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Produit recombinant
expressed in E. coli
Essai
≥98% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized
Puissance
0.2 ng/mL ED50
Poids mol.
~13.4 kDa
Conditionnement
pkg of 20 μg
Impuretés
endotoxin, tested
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
mouse ... Ngf(18049)
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Reconstitution
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
-
Does Product No. SRP4304 contain any tags?