N0513
Nerve Growth Factor-7S from murine submaxillary gland
lyophilized powder, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
NGF-7S
285,00 €
About This Item
285,00 €
Nom du produit
Nerve Growth Factor-7S from murine submaxillary gland, NGF-7S, lyophilized powder, suitable for cell culture
Source biologique
mouse
Forme
lyophilized powder
Puissance
2-250 ng/mL ED50/EC50
Qualité
endotoxin tested
Poids mol.
protein 130 kDa
Conditionnement
pkg of 0.1 mg
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
≤10
Couleur
white
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
mouse ... Ngf(18049)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Notes préparatoires
Remarque sur l'analyse
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable