Principaux documents
SRP0475
Sigma-Aldrich
TAF1 (1519-1651) human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
DYT3, KAT4, TAF1 RNA polymerase II, TATA box binding protein (TBP)-associated factor, 250 kDa, TAF2ADYT3/TAF1
100 μG
710,00 €
710,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
710,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.32
710,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in E. coli
Essai
≥90% (SDS-PAGE)
Forme
aqueous solution
Poids mol.
16.4 kDa
Conditionnement
pkg of 100 μg
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... TAF1(6872)
Description générale
Human Bromodomain TAF1 (GenBank Accession No. NM_004606) amino acids 1519 – 1651 with N-terminal HIS-tag, MW = 16.4 kDa, expressed in an E. coli expression system.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
W Sako et al.
Neuroscience, 189, 100-107 (2011-05-28)
The neuron-specific isoform of the TAF1 gene (N-TAF1) is thought to be involved in the pathogenesis of DYT3 dystonia, which leads to progressive neurodegeneration in the striatum. To determine the expression pattern of N-TAF1 transcripts, we developed a specific monoclonal