901723
Methyl 2-(9-bromo-2,3-dioxo-2,3,6,7-tetrahydro-1H,5H-pyrido[1,2,3-de]quinoxalin-5-yl)acetate
≥90%
Synonyme(s) :
Aryl halide chemistry informer library compound X1
143,00 €
About This Item
143,00 €
Produits recommandés
Essai
≥90%
Forme
solid
Groupe fonctionnel
bromo
ester
Chaîne SMILES
Brc1cc2c3c(c1)CCC(N3C(=O)C(=O)N2)CC(=O)OC
Clé InChI
DJBJHCWNSQGQQA-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Attention
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable