Principaux documents
SRP0181
Sigma-Aldrich
AHCY Active human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
Adenosylhomocysteinase, AdoHcyase, CuBP, S-Adenosyl-L-homocysteine hydrolase, SAHH
50 μG
648,00 €
648,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 μG
648,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.32
648,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in E. coli
Essai
≥90% (SDS-PAGE)
Forme
aqueous solution
Poids mol.
73 kDa
Conditionnement
pkg of 50 μg
Conditions de stockage
avoid repeated freeze/thaw cycles
Concentration
>0.02 mg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... AHCY(191)
Description générale
Human AHCY (human S-adenosyl homocysteine hydrolase) (GenBank Accession No. NM_000687), (amino acids 2-end) with N-terminal GST tag, MW = 73 kDa, expressed in an E. coli expression system.
Application
Useful for the study of enzyme kinetics, screening inhibitors, and selectivity profiling
Forme physique
Formulated in 25 mM Tris-HCl, pH 8.0, 100 mM NaCl, 0.05% Tween-20, 20% glycerol and 3 mM DTT.
Notes préparatoires
Thaw on ice. Upon first thaw, briefly spin tube containing enzyme to recover full content of the tube. Aliquot enzyme into single use aliquots. Store remaining undiluted enzyme in aliquots at -70°C. Note: Enzyme is very sensitive to freeze/thaw cycles.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable