SRP0168
EED human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥90% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
HEED, Rinchik 5, WAIT1, WD protein associating with integrin cytoplasmic tails 1, embryonic ectoderm development
710,00 €
About This Item
710,00 €
Produits recommandés
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected insect cells
Essai
≥90% (SDS-PAGE)
Forme
aqueous solution
Poids mol.
51 kDa
Conditionnement
pkg of 50 μg
Concentration
>0.02 mg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... EED(8726)
Description générale
Human Embryonic Ectoderm Development (hEED), also known as WAIT-1, GenBank Accession No. NM_003797, amino acids 2-end with N-terminal FLAG-tag, MW = 51kDa, expressed in Sf9 cells via a baculovirus expression system.
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Notes préparatoires