SML3811
Hygromycin A
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
Totomycin, 5-Deoxy-5-[[(2E)-3-[4-[(6-deoxy-β-D-arabino-hexofuranos-5-ulos-1-yl)oxy]-3-hydroxyphenyl]-2-methyl-1-oxo-2-propen-1-yl]amino]-1,2-O-methylene-D-neo-inositol, Homomycin, Hygromycin
95,60 €
About This Item
95,60 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
-10 to -25°C
Chaîne SMILES
O[C@H]1[C@]2([H])[C@@]([C@@H]([C@@H]([C@@H]1O)NC(/C(C)=C/C3=CC=C(C(O)=C3)O[C@@H]4O[C@@H]([C@H]([C@@H]4O)O)C(C)=O)=O)O)([H])OCO2
InChI
1S/C23H29NO12/c1-8(22(32)24-13-14(27)16(29)21-20(15(13)28)33-7-34-21)5-10-3-4-12(11(26)6-10)35-23-18(31)17(30)19(36-23)9(2)25/h3-6,13-21,23,26-31H,7H2,1-2H3,(H,24,32)/b8-5+/t13-,14+,15-,16-,17+,18+,19-,20+,21-,23-/m1/s1
Clé InChI
YQYJSBFKSSDGFO-IIHALWDASA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable