76508
Atto 647N Protein Labeling Kit
BioReagent, suitable for fluorescence
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
BioReagent
Fabricant/nom de marque
ATTO-TEC GmbH
Fluorescence
λex 647 nm; λem 661 nm in 0.1 M phosphate buffer, pH 7.0 (recommended)
Adéquation
suitable for fluorescence
Température de stockage
2-8°C
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Protein labeling kits with Atto and Tracy dyes provide easy fluorescent labeling of purified proteins, enzymes, and antibodies.